AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
135 mm, 140 mm, 20 mm
Katalognr. 221-1617
Anbieter:   BOCHEM
Pulvertrichter
Katalognr. 221-1617
Anbieter:  BOCHEM
Pulvertrichter
Pulvertrichter
135 mm, 140 mm, 20 mm
Preis
SFr. 186.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10.
  • Glatte Innenwände
  • Robust und stabil
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, extrem hohe Temperaturbeständigkeit
Mit kurzem, breitem Stiel.
Technische Daten
  • Trichter A-Ø:
    135 mm
  • Länge:
    140 mm
  • Stiel A-Ø:
    20 mm