Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher, graduiert

Messbecher, graduiert

1000 ml, 140 mm, 100 mm
Katalognr. BOCH8640
Anbieter:   BOCHEM
Messbecher, graduiert
Katalognr. BOCH8640
Anbieter:  BOCHEM
Messbecher, graduiert
Messbecher, graduiert

1000 ml, 140 mm, 100 mm

Preis
SFr. 183.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Edelstahl 18/10, mit Griff und Ausguss.

  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur schnellen, einfachen Reinigung

Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.

Documents

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    100 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    140 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.