AuftragsverfolgungKontakt
Dosen mit Deckel | Avantor
Dosen mit Deckel
2500 ml, 150 mm, 150 mm
Katalognr. 216-0039
Anbieter:   BOCHEM
Dosen mit Deckel
Katalognr. 216-0039
Anbieter:  BOCHEM
Dosen mit Deckel
Dosen mit Deckel
2500 ml, 150 mm, 150 mm
Preis
SFr. 116.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jar made of stainless steel, with knob lid.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    150 mm
  • Kapazität:
    2500 ml
  • Höhe:
    150 mm
  • Seq:
    05