AuftragsverfolgungKontakt
Dosen mit Deckel
Dosen mit Deckel
1200 ml, 120 mm, 120 mm
Catalog # BOCH8587
Supplier:   BOCHEM
Dosen mit Deckel
Catalog # BOCH8587
Supplier:  BOCHEM
Dosen mit Deckel
Dosen mit Deckel
1200 ml, 120 mm, 120 mm
Price
SFr. 76.50
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jar made of stainless steel, with knob lid.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifications
  • Ext.Ø:
    120 mm
  • Kapazität:
    1200 ml
  • Höhe:
    120 mm
  • Seq:
    04