AuftragsverfolgungKontakt
Dosen mit Deckel
700 ml, 100 mm, 100 mm
Katalognr. BOCH8585
Anbieter:   BOCHEM
Dosen mit Deckel
Katalognr. BOCH8585
Anbieter:  BOCHEM
Dosen mit Deckel
Dosen mit Deckel
700 ml, 100 mm, 100 mm
Preis
SFr. 67.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jar made of stainless steel, with knob lid.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    100 mm
  • Kapazität:
    700 ml
  • Höhe:
    100 mm
  • Seq:
    03