Evaporating dishes, high shape
5000 ml, 160 mm, 200 mm
Katalognr. BOCH8565
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Evaporating dish, stainless steel, with contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.
- Very good temperature resistance
- Good chemical resistance
- Easy to clean
Technische Daten
- Ext.Ø:200 mm
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:160 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



