Becher, niedrige Form
3000 ml, 180 mm, 150 mm
Katalognr. BOCH8505
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Hitzebeständigkeit
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:150 mm
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:180 mm