Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Deckel für Messbecher

Deckel für Messbecher

Deckel, Ø 270 mm, Messbecher, 15 l
Katalognr. BOCH8393
Anbieter:   BOCHEM
Deckel für Messbecher
Katalognr. BOCH8393
Anbieter:  BOCHEM
Deckel für Messbecher
Deckel für Messbecher

Deckel, Ø 270 mm, Messbecher, 15 l

Preis
SFr. 186.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Documents

Technische Daten
  • Für:
    Messbecher, 15 l
  • Bezeichnung:
    Deckel, Ø 270 mm
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.