Deckel für Messbecher
Deckel, Ø 240 mm, Messbecher, 10 l
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
- Für:Messbecher, 10 l
- Bezeichnung:Deckel, Ø 240 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



