AuftragsverfolgungKontakt
Edelstahleimer | Avantor
Edelstahleimer
Deckel für graduierte Eimer 15 l, Edelstahl 18/10, Ø 310 mm
Katalognr. 216-0233
Anbieter:   BOCHEM
Edelstahleimer
Katalognr. 216-0233
Anbieter:  BOCHEM
Edelstahleimer
Edelstahleimer
Deckel für graduierte Eimer 15 l, Edelstahl 18/10, Ø 310 mm
Preis
SFr. 69.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Eimer, Edelstahl 18/10.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
  • Hohe Qualität, sehr Stabil
  • Passende Deckel sind optional verfügbar
Für den Einsatz in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Deckel für graduierte Eimer 15 l, Edelstahl 18/10, Ø 310 mm
  • Seq:
    11