Edelstahleimer
12 L, 300 mm, 270 mm
Katalognr. 216-1601
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Eimer, Edelstahl 18/10.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
- Hohe Qualität, sehr Stabil
- Passende Deckel sind optional verfügbar
Für den Einsatz in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
Technische Daten
- Kapazität:12 L
- Höhe:270 mm
- Seq:02
- Ø ext.:300 mm