AuftragsverfolgungKontakt
Edelstahleimer
Edelstahleimer
10 L, 280 mm, 235 mm
Catalog # 216-1600
Supplier:   BOCHEM
Edelstahleimer
Catalog # 216-1600
Supplier:  BOCHEM
Edelstahleimer
Edelstahleimer
10 L, 280 mm, 235 mm
Price
SFr. 217.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Eimer, Edelstahl 18/10.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Sehr gute thermische Beständigkeit
  • Hohe Qualität, sehr Stabil
  • Passende Deckel sind optional verfügbar
Für den Einsatz in Laboratorien und der Industrie. Graduiert mit Henkel. Nahtlose Henkel-Aufhänger und glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen.
Specifications
  • Kapazität:
    10 L
  • Höhe:
    235 mm
  • Seq:
    01
  • Ø ext.:
    280 mm