AuftragsverfolgungKontakt
Tiegel
130 ml, 60×60 mm, 1,0 mm
Katalognr. 459-1194
Anbieter:   BOCHEM
Tiegel
Katalognr. 459-1194
Anbieter:  BOCHEM
Tiegel
Tiegel
130 ml, 60×60 mm, 1,0 mm
Preis
SFr. 147.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
 : Lids need to be ordered separately.
Technische Daten
  • Ø×H:
    60×60 mm
  • Kapazität:
    130 ml
  • Seq:
    17
  • Stärke:
    1,0 mm