AuftragsverfolgungKontakt
Tiegel
70 ml, 50×50 mm, 0,5 mm
Katalognr. BOCH8106
Anbieter:   BOCHEM
Tiegel
Katalognr. BOCH8106
Anbieter:  BOCHEM
Tiegel
Tiegel
70 ml, 50×50 mm, 0,5 mm
Preis
SFr. 86.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
 : Lids need to be ordered separately.
Technische Daten
  • Ø×H:
    50×50 mm
  • Kapazität:
    70 ml
  • Seq:
    13
  • Stärke:
    0,5 mm