AuftragsverfolgungKontakt
Tiegel | Avantor
Tiegel
15 ml, 30×30 mm, 0,5 mm
Katalognr. BOCH8102
Anbieter:   BOCHEM
Tiegel
Katalognr. BOCH8102
Anbieter:  BOCHEM
Tiegel
Tiegel
15 ml, 30×30 mm, 0,5 mm
Preis
SFr. 65.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Bestellinformationen: Lids need to be ordered separately.
Technische Daten
  • Ø×H:
    30×30 mm
  • Kapazität:
    15 ml
  • Stärke:
    0,5 mm