Doppelmuffen
Lappenschraube, Aluminium, 16,5 mm
Catalog # 241-7204
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Zum Stativaufbau.
- Leichte und einfache Montage bzw. Demontage
- Robust, langlebig
Specifications
- Bezeichnung:Lappenschraube
- Material:Aluminium
- Seq:1
- Für Stab Ø:16,5 mm