Doppelmuffen
Herzschraube, Edelstahl, 16,5 mm
Katalognr. 241-7221
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Zum Stativaufbau.
- Leichte und einfache Montage bzw. Demontage
- Robust, langlebig
Technische Daten
- Bezeichnung:Herzschraube
- Material:Edelstahl
- Seq:5
- Für Stab Ø:16,5 mm