Kreuzdoppelmuffen
Herzschraube, 16,5 mm, Edelstahl 18/10, antimagnetisch
Katalognr. 241-7211
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Spannbereich bis 16 mm.
- Winkel: 90 + 180°
- Zum leichten und einfachen Stativaufbau
Technische Daten
- Spannweite:16,5 mm
- Bezeichnung:Herzschraube
- Material:Edelstahl 18/10, antimagnetisch