Stative
Mit verschweißten Füßen, Edelstahl, 100×180 mm
Katalognr. BOCH5200
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
- With welded or screwed feet
Technische Daten
- I-Ø×H:100×180 mm
- Bezeichnung:Mit verschweißten Füßen, Edelstahl