AuftragsverfolgungKontakt
Retort rods, with M10 thread | Avantor
Retort rods, with M10 thread
13 mm, 600 mm, M10
Katalognr. BOCH5171
Anbieter:   BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Katalognr. BOCH5171
Anbieter:  BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread
13 mm, 600 mm, M10
Preis
SFr. 37.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rods for stand bases
  • M10 thread
Technische Daten
  • Ø:
    13 mm
  • Gewinde:
    M10
  • Länge:
    600 mm
  • Seq:
    11