Retort rods, with M10 thread
12 mm, 1250 mm, M10
Katalognr. BOCH5114
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- M10 thread
Technische Daten
- Ø:12 mm
- Gewinde:M10
- Länge:1250 mm
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



