AuftragsverfolgungKontakt
Stand bases
Stand bases
2,4 kg, 200×315×3 mm
Catalog # BOCH5003
Supplier:   BOCHEM
Stand bases
Catalog # BOCH5003
Supplier:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
2,4 kg, 200×315×3 mm
Price
SFr. 204.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stand bases made of stainless steel 18/10 with expanded, flat and heavy feet for stability.
  • With M 10 threaded hole (off-centre)
  • One adjustable foot
  • Anti-slip rubber protection
Zertifizierung: DIN 12892
Specifications
  • B×T×H:
    200×315×3 mm
  • Gewicht:
    2,4 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.