AuftragsverfolgungKontakt
Stand bases | Avantor
Stand bases
1,6 kg, 130×210×3 mm
Katalognr. BOCH5000
Anbieter:   BOCHEM
Stand bases
Katalognr. BOCH5000
Anbieter:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
1,6 kg, 130×210×3 mm
Preis
SFr. 163.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stand bases made of stainless steel 18/10 with expanded, flat and heavy feet for stability.
  • With M 10 threaded hole (off-centre)
  • One adjustable foot
  • Anti-slip rubber protection
 : DIN 12892
Technische Daten
  • B×T×H:
    130×210×3 mm
  • Gewicht:
    1,6 kg