AuftragsverfolgungKontakt
Spoon spatulas | Avantor
Spoon spatulas
230 mm, 25×12 mm
Katalognr. BOCH3722
Anbieter:   BOCHEM
Spoon spatulas
Katalognr. BOCH3722
Anbieter:  BOCHEM
Spoon spatulas
Spoon spatulas
230 mm, 25×12 mm
Preis
36.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE coated double spatulas with one spoon end and one flat end.
Technische Daten
  • Länge:
    230 mm
  • Löffelmaße:
    25×12 mm