AuftragsverfolgungKontakt
Spoon spatulas | Avantor
Spoon spatulas
180 mm, 25×8 mm
Katalognr. BOCH3720
Anbieter:   BOCHEM
Spoon spatulas
Katalognr. BOCH3720
Anbieter:  BOCHEM
Spoon spatulas
Spoon spatulas
180 mm, 25×8 mm
Preis
35.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE coated double spatulas with one spoon end and one flat end.
Technische Daten
  • Länge:
    180 mm
  • Löffelmaße:
    25×8 mm