Double spatulas, micro
210 mm, 55 mm, 6 mm, Grün
Katalognr. 231-2226
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Technische Daten
- Farbe:Grün
- Länge:210 mm
- Klingenbreite:6 mm
- Spitzenlänge:55 mm