Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 5 mm, Grün
Katalognr. 231-2224
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Technische Daten
- Farbe:Grün
- Länge:185 mm
- Klingenbreite:5 mm
- Spitzenlänge:50 mm