Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 3 mm, Grün
Katalognr. 231-2221
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Technische Daten
- Farbe:Grün
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:3 mm
- Spitzenlänge:40 mm