AuftragsverfolgungKontakt
Chemikalienlöffel, beidseitig | Avantor
Chemikalienlöffel, beidseitig
250 mm, 29×40 / 29×48 mm
Katalognr. 231-1285
Anbieter:   BOCHEM
Chemikalienlöffel, beidseitig
Katalognr. 231-1285
Anbieter:  BOCHEM
Chemikalienlöffel, beidseitig
Chemikalienlöffel, beidseitig
250 mm, 29×40 / 29×48 mm
Preis
SFr. 10.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10.
  • With two reversed spoon ends
  • Handle Ø 5 mm
Technische Daten
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    05
  • Löffelmaße:
    29×40 / 29×48 mm