Apothekerlöffel
Löffel in Schaufelform, 170 mm, 40×10 mm
Katalognr. BOCH3360
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
- Schmale Form mit extra langem, flachem Stiel
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
- Bezeichnung:Löffel in Schaufelform
- Länge:170 mm
- Löffelmaße:40×10 mm