Mikro-Löffelspatel
180 mm, 40 mm, 5 mm, 9×5 mm
Katalognr. 231-0239
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Doppelspatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Ein Ende mit Mikro-Löffel oder -Schaufel, ein Ende mit Mikro-Spatel
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Dokumente
BOCH3341_TDS_EN BOCH3344_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Länge:180 mm
- Klingenbreite:5 mm
- Löffelmaße:9×5 mm
- Spitzenlänge:40 mm