AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Löffelspatel | Avantor
Mikro-Löffelspatel
150 mm, 40 mm, 5 mm, 6×4 mm
Katalognr. 231-1354
Anbieter:   BOCHEM
Mikro-Löffelspatel
Katalognr. 231-1354
Anbieter:  BOCHEM
Mikro-Löffelspatel
Mikro-Löffelspatel
150 mm, 40 mm, 5 mm, 6×4 mm
Preis
SFr. 6.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Doppelspatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Ein Ende mit Mikro-Löffel oder -Schaufel, ein Ende mit Mikro-Spatel
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Dokumente
Technische Daten
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    5 mm
  • Löffelmaße:
    6×4 mm
  • Spitzenlänge:
    40 mm