AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Löffelspatel
Mikro-Löffelspatel
150 mm, 40 mm, 5 mm, 9×5 mm
Catalog # 231-0047
Supplier:   BOCHEM
Mikro-Löffelspatel
Catalog # 231-0047
Supplier:  BOCHEM
Mikro-Löffelspatel
Mikro-Löffelspatel
150 mm, 40 mm, 5 mm, 9×5 mm
Price
SFr. 4.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Doppelspatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Ein Ende mit Mikro-Löffel oder -Schaufel, ein Ende mit Mikro-Spatel
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Documents
Specifications
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    5 mm
  • Löffelmaße:
    9×5 mm
  • Spitzenlänge:
    40 mm