Löffelspatel
210 mm, 25×12 mm
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, rostfrei. Vielseitig einsetzbarer Spatel.
- Mit einem Löffel-Ende und einem Spatel-Ende
- Mit rundem Stiel
- Hohe Hitzebständigkeit, autoklavierbar
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Schnell und leichte Reinigung
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Länge:210 mm
- Löffelmaße:25×12 mm