Löffelspatel
210 mm, 12×5 mm
Codice catalogo 231-1328
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, rostfrei. Vielseitig einsetzbarer Spatel.
- Mit einem Löffel-Ende und einem Spatel-Ende
- Mit rundem Stiel
- Hohe Hitzebständigkeit, autoklavierbar
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Schnell und leichte Reinigung
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Länge:210 mm
- Löffelmaße:12×5 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..