AuftragsverfolgungKontakt
Löffelspatel | Avantor
Löffelspatel
185 mm, 10×5 mm
Katalognr. 231-1325
Anbieter:   BOCHEM
Löffelspatel
Katalognr. 231-1325
Anbieter:  BOCHEM
Löffelspatel
Löffelspatel
185 mm, 10×5 mm
Preis
SFr. 3.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, rostfrei. Vielseitig einsetzbarer Spatel.
  • Mit einem Löffel-Ende und einem Spatel-Ende
  • Mit rundem Stiel
  • Hohe Hitzebständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Schnell und leichte Reinigung
Dokumente
Technische Daten
  • Länge:
    185 mm
  • Löffelmaße:
    10×5 mm