AuftragsverfolgungKontakt
Double spatulas | Avantor
Double spatulas
250 mm, 60 mm, 11 mm
Katalognr. BOCH3114
Anbieter:   BOCHEM
Double spatulas
Katalognr. BOCH3114
Anbieter:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
250 mm, 60 mm, 11 mm
Preis
SFr. 63.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Technische Daten
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    05
  • Klingenbreite:
    11 mm
  • Spitzenlänge:
    60 mm