AuftragsverfolgungKontakt
Double spatulas | Avantor
Double spatulas
210 mm, 55 mm, 11 mm
Katalognr. 231-0238
Anbieter:   BOCHEM
Double spatulas
Katalognr. 231-0238
Anbieter:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
210 mm, 55 mm, 11 mm
Preis
SFr. 60.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Technische Daten
  • Länge:
    210 mm
  • Seq:
    04
  • Klingenbreite:
    11 mm
  • Spitzenlänge:
    55 mm