AuftragsverfolgungKontakt
Double spatulas
Double spatulas
150 mm, 45 mm, 9 mm
  BOCH3111
 :   BOCHEM
Double spatulas
  BOCH3111
 :  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
150 mm, 45 mm, 9 mm
SFr. 56.10
1 * 1 ST
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Klingenbreite:
    9 mm
  • Spitzenlänge:
    45 mm