Doppelspatel
300 mm, 75 mm, 16 mm
Catalog # 231-1037
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Specifications
- Länge:300 mm
- Seq:11
- Klingenbreite:16 mm
- Spitzenlänge:75 mm