Doppelspatel
185 mm, 50 mm, 9 mm
Catalog # 231-1034
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Specifications
- Länge:185 mm
- Seq:05
- Klingenbreite:9 mm
- Spitzenlänge:50 mm