Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schalenzangen | Avantor

Schalenzangen

250 mm, 75 - 100 mm
Katalognr. 231-1008
Anbieter:   BOCHEM
Schalenzangen
Katalognr. 231-1008
Anbieter:  BOCHEM
Schalenzangen
Schalenzangen

250 mm, 75 - 100 mm

Preis
27.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    250 mm
  • Spannbereich:
    75 - 100 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..