Pinzetten
Stumpf, 115 mm
Katalognr. 232-0013
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, PTFE-Beschichtung
- Anti-magnetisch
- Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
- Glatte Oberfläche verhindert Kontaminationen und erleichtert die Reinigung
Technische Daten
- Typ:Stumpf
- Länge:115 mm