AuftragsverfolgungKontakt
Wägeschaufeln | Avantor
Wägeschaufeln
105 mm, 32 mm
Katalognr. 611-9712
Anbieter:   BOCHEM
Wägeschaufeln
Katalognr. 611-9712
Anbieter:  BOCHEM
Wägeschaufeln
Wägeschaufeln
105 mm, 32 mm
Preis
SFr. 14.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch
Technische Daten
  • Breite:
    32 mm
  • Länge:
    105 mm