Laborhebebühnen
400×400 mm, 60 kg, 15 kg, 90 - 470 mm, Grün, Stellrad für Ratsche
Katalognr. 245-0041
Anbieter: BOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium oder eloxiertes Aluminium. Diese Hebebühnen verfügen über eine verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen. Die Scherenkonstruktion besteht aus 18/10 Stahl.
- Ergonomischer Knopf, abgerundet und bedienfreundlich
- Kleinere Modelle bis 240×240 mm haben ein einfaches Stellrad, sind mit der Hand zu bedienen
- Bei größeren Modellen ab 300×300 mm empfehlen wir die Nutzung einer Ratsche, die an einem speziellen Stellrad ansetzt (Ratsche ist inklusive)
Certifications: DIN 12897
Technische Daten
- Max. statische Belastbarkeit:60 kg
- Plattengröße:400×400 mm
- Mit:Stellrad für Ratsche
- Arbeitshöhe:90 - 470 mm
- Farbe:Grün
- Max. dynamische Belastbarkeit:15 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 245-0026Ratsche für Laborhebebühnen, Länge 190 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 67.80 SFr.
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..