Laborhebebühnen
240×240 mm, 30 kg, 7 kg, 60 - 275 mm, Blau, Stellrad
Catalog # 245-0038
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Aluminium oder eloxiertes Aluminium. Diese Hebebühnen verfügen über eine verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen. Die Scherenkonstruktion besteht aus 18/10 Stahl.
- Ergonomischer Knopf, abgerundet und bedienfreundlich
- Kleinere Modelle bis 240×240 mm haben ein einfaches Stellrad, sind mit der Hand zu bedienen
- Bei größeren Modellen ab 300×300 mm empfehlen wir die Nutzung einer Ratsche, die an einem speziellen Stellrad ansetzt (Ratsche ist inklusive)
Certifications: DIN 12897
Specifications
- Max. statische Belastbarkeit:30 kg
- Plattengröße:240×240 mm
- Mit:Stellrad
- Arbeitshöhe:60 - 275 mm
- Farbe:Blau
- Max. dynamische Belastbarkeit:7 kg
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice