Geschlechtsloser Klassik Torso
Geschlechtsloser Klassik Torso, Kunststoff, 870×380×250 mm
Katalognr. 761-0001
Marketsource
Anbieter: 3B Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus hochwertigen Kunststoffen gefertigt. Dieser Schul-Torso enthält folgende abnehmbare Teile: 3-teiliger Kopf, 2 Lungenflügel, 2-teiliges Herz, Magen, Leber mit Gallenblase, 2-teiliges Darmpaket, vordere Nierenhälfte, vordere Harnblasenhälfte.
- Hand-painted true to details
- 14 parts
Lieferinformationen: Supplied with 3B Torso Guide.
Technische Daten
- Bezeichnung:Geschlechtsloser Klassik Torso
- Material:Kunststoff
- B×T×H:870×380×250 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.