AuftragsverfolgungKontakt
Actinomycin D 93%
Glasflasche, 25 mg
  ACRO294940250
Actinomycin D 93%
  ACRO294940250
 :  50-76-0
Actinomycin D 93%
Actinomycin D 93%
Glasflasche, 25 mg
 :  50-76-0
335.00 SFr.
1 * 25 mg
Red crystalline powder
  •  :50-76-0
  •  :C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
  •  :MFCD00005033
  •  :1255.5 g/mol
  •  :245…252 °C
  •  :Gefrierschrank
  •  :3462
  •  :6.1,II
  • Appearance:
    Red Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • HPLC:
    ≥91 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 mg