AuftragsverfolgungKontakt
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
SVL 42, 44,1 mm, 3,2 mm, 165 mm
Catalog # BIBB703-04
Supplier:   SciLabware
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Catalog # BIBB703-04
Supplier:  SciLabware
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
SVL 42, 44,1 mm, 3,2 mm, 165 mm
Price
SFr. 1’340.00
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Made of borosilicate glas.
  • Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Designed to use with the range of plastic screwcaps, silicone rubber rings and PTFE washers
  • Unbagged
For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL® joints.
Specifications
  • Gewinde:
    SVL 42
  • Rohr A-Ø:
    44,1 mm
  • Wandstärke:
    3,2 mm
  • Seq:
    04
  • Gesamtlänge:
    165 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-01
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 42, Ring I.Ø 10 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 90.40
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-02
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 22, Ring I.Ø 17 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 179.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-03
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 30, Ring I.Ø 23 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 183.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-04
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 42, Ring I.Ø 34 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 383.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-14
    Kupplungen, Phenoplast für Stoßverbindungen, SVL® Verbindungsgröße 42, Ring I.Ø 34 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 641.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-19
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 15, für Rohr A.Ø 4,0 - 4,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 147.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-20
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 15, für Rohr A.Ø 4,8 - 5,2 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 113.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-21
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 15, für Rohr A.Ø 5,6 - 6,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 117.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-22
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 15, für Rohr A.Ø 5,6 - 7,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 105.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-26
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 30, für Rohr A.Ø 19,5 - 20,5 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 245.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-27
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 30, für Rohr A.Ø 21,5 - 22,5 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 251.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-28
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 42, für Rohr A.Ø 29,2 - 30,8 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 624.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-29
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 42, für Rohr A.Ø 31,2 - 32,8 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 624.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-41
    Schraubkappe mit Loch aus Phenoplast, für SVL® Verbindungsgröße 15
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 26.20
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 212-7469
    Schraubkappe mit Loch aus Phenoplast, für SVL® Verbindungsgröße 22
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 30.70
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-43
    Schraubkappe mit Loch aus Phenoplast, für SVL® Verbindungsgröße 30
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 37.60
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-44
    Schraubkappe mit Loch aus Phenoplast, für SVL® Verbindungsgröße 42
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 110.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-52
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 22, für Rohr A.Ø 11,6 - 12,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 198.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-56
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 30, für Rohr A.Ø 17,6 - 18,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 277.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-51
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 22, für Rohr A.Ø 9,6 - 10,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 191.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-25
    Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 22, für Rohr A.Ø 15,6 - 16,4 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 177.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BIBB701-11
    Couplings, phenolic plastic for butt joints, SVL® joint size 15, ring I.Ø 10 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 676.00