Screwthread tubes, attachable, SVL® thread
SVL 30, 32 mm, 2 mm, 165 mm
Katalognr. BIBB703-03
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Made of borosilicate glas.
- Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- Designed to use with the range of plastic screwcaps, silicone rubber rings and PTFE washers
- Unbagged
For use by Glassblowers to construct apparatus with SVL® joints.
Technische Daten
- Gewinde:SVL 30
- Rohr A-Ø:32 mm
- Wandstärke:2 mm
- Seq:03
- Gesamtlänge:165 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-01Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 42, Ring I.Ø 10 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 90.40
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-02Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 22, Ring I.Ø 17 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 179.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-03Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 30, Ring I.Ø 23 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 183.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-04Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 42, Ring I.Ø 34 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 383.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-14Kupplungen, Phenoplast für Stoßverbindungen, SVL® Verbindungsgröße 42, Ring I.Ø 34 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 641.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-19Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 15, für Rohr A.Ø 4,0 - 4,4 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 147.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-20Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 15, für Rohr A.Ø 4,8 - 5,2 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 113.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-21Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 15, für Rohr A.Ø 5,6 - 6,4 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 117.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-22Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 15, für Rohr A.Ø 5,6 - 7,4 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 105.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-26Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 30, für Rohr A.Ø 19,5 - 20,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 245.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-27Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 30, für Rohr A.Ø 21,5 - 22,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 251.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-28Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 42, für Rohr A.Ø 29,2 - 30,8 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 624.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-29Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 42, für Rohr A.Ø 31,2 - 32,8 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 624.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-41Schraubkappe mit Loch aus Phenoplast, für SVL® Verbindungsgröße 15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 26.20
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 212-7469Schraubkappe mit Loch aus Phenoplast, für SVL® Verbindungsgröße 22Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 30.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-43Schraubkappe mit Loch aus Phenoplast, für SVL® Verbindungsgröße 30Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 37.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-44Schraubkappe mit Loch aus Phenoplast, für SVL® Verbindungsgröße 42Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 110.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-52Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 22, für Rohr A.Ø 11,6 - 12,4 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 198.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-56Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 30, für Rohr A.Ø 17,6 - 18,4 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 277.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-51Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 22, für Rohr A.Ø 9,6 - 10,4 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 191.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-25Dichtungsringe für Stoßverbindungen, Silikon-Kautschuk-Ummantelung mit PTFE, SVL® Verbindungsgröße 22, für Rohr A.Ø 15,6 - 16,4 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 177.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BIBB701-11Couplings, phenolic plastic for butt joints, SVL® joint size 15, ring I.Ø 10 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 676.00